Stampa…
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8169-25G PC8169-5G
APOSPC8169-25GEA 219 EUR
APOSPC8169-25G APOSPC8169-5G
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene 97%
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂ClF₃
Peso molecolare: 166,5300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042222
CAS Number: 36556-42-0