Stampa…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 166 EUR
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Formula: C₉H₈ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143013
CAS Number: 194943-82-3