Stampa…
3-Cloro-5-fluoro-fenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8165-1G PC8165-5G PC8165-25G
APOSPC8165-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8165-1G APOSPC8165-5G APOSPC8165-25G
3-Cloro-5-fluoro-fenolo 98%
3-Cloro-5-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042212
CAS Number: 202982-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III