Stampa…
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 56.7 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₃ClFI
Punto di ebollizione: 214 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00672963
CAS Number: 116272-42-5