Stampa…
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 136 EUR
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClFO₂
Peso molecolare: 200,6 g/mol
Punto di fusione: 241…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143294
CAS Number: 202982-66-9