Stampa…
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Punto di fusione: 55…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042184
CAS Number: 167415-27-2