Stampa…
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 40.8 EUR
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClFO₂
Peso molecolare: 200,6 g/mol
Punto di fusione: 247…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236027
CAS Number: 133220-86-7