Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClFO
Peso molecolare: 160,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143292
CAS Number: 202925-10-8