Stampa…
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 75.7 EUR
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Formula: C₁₂H₆ClFN₂
Punto di fusione: 173…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215072
CAS Number: 31776-83-7