Stampa…
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 118 EUR
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021000
CAS Number: 657-63-6