Stampa…
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8140-1G PC8140-500MG PC8140-5G
APOSPC8140-1GEA 533 EUR
APOSPC8140-1G APOSPC8140-500MG APOSPC8140-5G
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂F₃N₅O
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793846
CAS Number: 338399-95-4