Stampa…
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 259 EUR
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142713
CAS Number: 98619-07-9