Stampa…
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 786 EUR
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Peso molecolare: 393,20 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664603
CAS Number: 339014-65-2