Stampa…
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8136-1G PC8136-500MG
APOSPC8136-1GEA 533 EUR
APOSPC8136-1G APOSPC8136-500MG
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₃H₁₁Cl₂F₃N₄O₂
Peso molecolare: 383,16 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793844
CAS Number: 338399-91-0