Stampa…
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8133-1G PC8133-500MG PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA 533 EUR
APOSPC8133-1G APOSPC8133-500MG APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O
Peso molecolare: 316,11 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126811
CAS Number: 339096-66-1