Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 29.2 EUR
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Peso molecolare: 234,15 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236297
CAS Number: 243977-21-1