3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Punto di ebollizione: 54 °C/ 0,4mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272564 CAS Number: 402-11-9 |