7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Fornitore: Apollo Scientific
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formula:
C₆H₆FN₃O₄S Punto di fusione: 285…295 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD02682109 CAS Number: 84806-27-9 |