Stampa…
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 285 EUR
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801015
CAS Number: 951884-61-0