Stampa…
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 35 EUR
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800921
CAS Number: 151504-81-3