Stampa…
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 174 EUR
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₉BClFO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09800880
CAS Number: 957120-93-3