Stampa…
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 335 EUR
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Peso molecolare: 190,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671761
CAS Number: 121872-94-4