Stampa…
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033749
CAS Number: 481075-59-6