Stampa…
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 55.3 EUR
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864700
CAS Number: 58534-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III