Stampa…
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8083-100MG PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA 364 EUR
APOSPC8083-100MG APOSPC8083-25MG
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800927
CAS Number: 951884-93-8