Stampa…
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC8082-1G PC8082-5G
APOSPC8082-1GEA 118 EUR
APOSPC8082-1G APOSPC8082-5G
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Formula: C₁₃H₁₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800915
CAS Number: 951884-99-4