Stampa…
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC8079-1G PC8079-5G
APOSPC8079-1GEA 132 EUR
APOSPC8079-1G APOSPC8079-5G
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02556038
CAS Number: 321705-40-2