2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC8077-1G
PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA
288
EUR
APOSPC8077-1G
APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BF₃O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800888 CAS Number: 957121-11-8 |