2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅FN₂S Punto di fusione: 183…185 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013336 CAS Number: 348-40-3 EINECS: 609-034-6 |