Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 45.2 EUR
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01656033
CAS Number: 58458-10-9