Stampa…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 0 EUR
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
For HPLC labeling.
Formula: C₆H₂FN₃O₃
Peso molecolare: 183,1 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00010196
CAS Number: 29270-56-2