Stampa…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 36.4 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177.13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864699
CAS Number: 216766-13-1