Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8069-1G PC8069-5G
APOSPC8069-1GEA 120 EUR
APOSPC8069-1G APOSPC8069-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C6H3F4N
Peso molecolare: 165,883 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864698
CAS Number: 936841-73-5