Stampa…
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8059-1G PC8059-10G PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA 248 EUR
APOSPC8059-1G APOSPC8059-10G APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₄F₃N₃O₂S
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836179
CAS Number: 1209904-67-5