Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 32.1 EUR
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂
Peso molecolare: 186,1300 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234904
CAS Number: 885271-64-7