Stampa…
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 227 EUR
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂
Punto di fusione: 92…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836171
CAS Number: 885694-00-8