Stampa…
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-25G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 183 EUR
APOSPC8054-1G APOSPC8054-25G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅S
Peso molecolare: 283,06 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C/10mmHg
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425928
CAS Number: 774-93-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III