5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8053-1G
PC8053-250MG
APOSPC8053-1GEA
358
EUR
APOSPC8053-1G
APOSPC8053-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₆FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07376192 CAS Number: 347187-18-2 |