Stampa…
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC8045-1G PC8045-250MG
APOSPC8045-1GEA 112 EUR
APOSPC8045-1G APOSPC8045-250MG
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso molecolare: 212,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269346
CAS Number: 243977-15-3