Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 114 EUR
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₂F₇N
Punto di ebollizione: 185…187 °C
Densità: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00091518
CAS Number: 651-83-2