Stampa…

4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 81.5 EUR
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃OS
Peso molecolare: 220,21 g/mol
Punto di fusione: 28…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236332
CAS Number: 713-67-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR