3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₄F₃NO₂ Punto di fusione: 231…234 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004263 CAS Number: 17463-43-3 EINECS: 241-478-2 |