Stampa…
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Zirconium (IV) fluoride
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 102 EUR
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Zirconium tetrafluoride
Formula: F₄Zr
Peso molecolare: 167,22 g/mol
Punto di ebollizione: 910 °C
Punto di fusione: 640 °C
Densità: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011307
CAS Number: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II