Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₅BrClFO₂ Punto di fusione: 75…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800902 CAS Number: 951884-02-9 |