Stampa…
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 256 EUR
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038392
CAS Number: 148893-72-5