Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂F₆O₆S₂Zn Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013229 CAS Number: 54010-75-2 EINECS: 258-922-6 UN: 3261 ADR: 8,III |