Stampa…
Zinc fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 90.5 EUR
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, anidro 99%
Zinc fluoride
Formula: F₂Zn
Punto di ebollizione: 1500 °C
Punto di fusione: 872 °C
Densità: 4,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011298
CAS Number: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9