Stampa…
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 379 EUR
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Yttrium(III) fluoride
Formula: F₃Y
Punto di fusione: 1387 °C
Densità: 4,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049714
CAS Number: 13709-49-4