Stampa…
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 176 EUR
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formula: C₇H₆F₃NS
Peso molecolare: 193,19 g/mol
Punto di fusione: 30…34 °C
Flash Pt: 90,55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236333
CAS Number: 347-55-7
EINECS: 206-473-1