Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 102 EUR
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Punto di fusione: 115…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051703
CAS Number: 339-59-3